Merck
MABE222
Przeciwciało anty-JMJD2A, klon 8B7.1, królicze monoklonalne
clone 8B7.1, from rabbit
Synonim(y):
JMJD, Lysine-specific demethylase 4A, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3A, Jumonji domain-containing protein 2A
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8B7.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8B7.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KDM4A(9682)
General description
Białko 2A zawierające domenę Jumonji (JMJD2A) lub KDM4A jest enzymem demetylazy ulegającym wszechobecnej ekspresji, należącym do rodziny JMJD2. Podobnie jak inni członkowie tej rodziny, JMJD2A zawiera wiele domen: dwie domeny Tudor, dwa palce cynkowe typu PHD, jedną domenę JmjC i jedną domenę JmjN. Niewiele wiadomo na temat funkcji większości z tych domen; uważa się jednak, że są one zaangażowane w regulację transkrypcji. JMJD2A funkcjonuje jako demetylaza histonowa o specyficznej aktywności wobec trimetylowanych reszt lizyny histonu H3 Lys-9 i Lys-36. Nie ma wpływu na żadne inne reszty lizyny, ani na mono- i dimetylowane Lys-9 i Lys-36. Demetylacja tych reszt indukuje produkcję bursztynianu i formaldehydu. Badania wykazały, że JMJD2A rekrutuje NCOR1 i deacetylazy histonowe, powodując odpowiednią represję transkrypcji promotorów reagujących na E2F i ASCL2.
~120 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu JMJD2A.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło JMJD2A w ludzkich komórkach gruczolakoraka jelita grubego.
To przeciwciało anty-JMJD2A, klon 8B7.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, IHC do wykrywania JMJD2A.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histone Modifying Proteins
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy U2OS
Evaluated by Western Blot in U2OS nuclear extract.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected JMJD2A in 10 µg of U2OS nuclear extract.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)