Przejdź do
MABE263
Anti- Histone H3c1 Antibody
mouse monoclonal, 9B1-2G6
Synonim(y):
Histone H3.1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki02 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
9B1-2G6, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
DB, WB
Citations:
1
2060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciwko niemetylowanemu histonowi H3 (Lys9), klon 9B1-2G6, clone 9B1-2G6, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
9B1-2G6, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histony to białka jądrowe, które tworzą oktameryczne struktury wiążące DNA, tworząc jednostki chromatyny zwane nukleosomami. Rodzina histonów - H2A, H2B, H3 i H4 - odgrywa kluczową rolę w regulacji genów. Podlegają one wielu modyfikacjom potranslacyjnym (PTM) w odpowiedzi na różne bodźce, w tym fosforylacji na resztach seryny i treoniny oraz metylacji na resztach lizyny. Modyfikacje PTM powodują zmiany konfiguracyjne w białkach histonowych, które mogą indukować przebudowę nukleosomów i odsłaniać lub ukrywać sekwencje DNA przed kompleksami transkrypcyjnymi. Metylacja zachodzi na histonie H3 w resztach lizyny 4, 9, 27, 36 i 79. Poprzednie badania wykazały, że metylacja lizyny 9 histonu H3 zapewnia miejsce wiązania dla białek adaptorowych heterochromatyny (HP1), które są zaangażowane w tworzenie heterochromatyny i represję genów. I odwrotnie, deacetylacja lizyny 9 histonu H3 jest związana ze zdarzeniami aktywującymi geny. Często jest to wzór różnych modyfikacji na kilku resztach histonów, które zmieniają chromatynę, a nie modyfikacja pojedynczych reszt.
~15 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: niemetylowana Lys9
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu niemetylowanemu histonowi H3 (Lys9).
Application
Analiza Western Blot: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło niemetylowany histon H3 (Lys9) w 10 µg ekstraktu kwasu HeLa.
Analiza Dot Blot: Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665), które zawierają peptydy histonowe z różnymi modyfikacjami, były sondowane za pomocą Cat. MABE263-S, niemetylowany histon H3 (Lys9), klon 9B1-2G6 w rozcieńczeniu 0,5 µg/ml (1:2000). Białka uwidoczniono przy użyciu anty-króliczej IgG osła sprzężonej z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Analiza Dot Blot (specyficzność): Reprezentatywna partia wykryła niemetylowany histon H3 (Lys9) w Dot Blot. To przeciwciało wykrywa niemetylowany histon H3 (Lys9), gdy Ser10 jest fosforylowany. Wykrywa również mono-/di-metylo-histonę H3 (Lys4) i acetylo-histonę H3 (Lys14). (Prof. E. Ogris, Wydział Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Wiedniu).
Użycie przeciwciała przeciw niemetylowanemu histonowi H3 (Lys9), klon 9B1-2G6 (mysie przeciwciało monoklonalne) wykazano w celu wykrycia niemetylowanego histonu H3 (Lys9) znanego również jako histon H3.1.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje histon H3 niemetylowany w Lys9. To przeciwciało nie reaguje krzyżowo z metylo-histonem (Lys29). To przeciwciało wykrywa niemetylowany histon H3 (Lys9), gdy Ser10 jest fosforylowany. Wykrywa również mono-/di-metylo-histonę H3 (Lys4) i acetylo-histonę H3 (Lys14). (Prof. E. Ogris, Wydział Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Wiedniu).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony supernatant mysiej monoklonalnej IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Rekombinowany histon H3
Evaluated by Western Blot in recombinant Histone H3.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected unmethylated Histone H3 (Lys9) in 10 µg of recombinant Histone H3.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE435ABE44ABE328
description
clone 9B1-2G6, from mouse
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
clone
9B1-2G6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)