Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2450,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HMC-MA01, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium do barwienia DNA 5-hydroksymetylocytozyny w neuronach korowych myszy z uszkodzonym atg5 (dr D. Chen, Shanghai Institute of Biological Sciences).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Niezmodyfikowane DNA, DNA z 5-metylocytozyną i DNA z 5-hydroksymetylocytozyną
Dot Blot Analysis: A 1:5000 dilution of this antibody detected only 5-hydroxymethylcytosine in a panel of unmodified DNA, 5-Methylcytosine DNA, and 5-hydroxymethylcytosine DNA.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone HMC-MA01, from mouse | description clone HMC 31, from mouse | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM236, purified immunoglobulin | description clone GT13612, affinity isolated antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source - | biological source mouse |
| clone HMC-MA01, monoclonal | clone HMC 31, monoclonal | clone RM236, monoclonal, recombinant monoclonal | clone GT13612, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| isotype IgG1κ | isotype IgG1κ | isotype IgG | isotype IgG2b |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, immunocytochemistry: suitable, dot blot: suitable | technique(s) methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP): suitable, dot blot: suitable, ELISA: suitable | technique(s) ELISA: 0.1- 1 μg/mL, dot blot: 0.2-1 μg/mL, immunohistochemistry: 0.1 ug/mL – 1 ug/mL, immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL | technique(s) immunohistochemistry (frozen sections): suitable, dot blot: suitable, methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP): suitable, immunohistochemistry: suitable |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?