Przejdź do
MABE355
Przeciwciało anty-ADAR2, klon 2D1.1
clone 2D1.1, 1 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96, 98 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup98, Nup98
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2D1.1, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2D1.1, monoclonal
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NUP98(4928)
General description
ADAR, znany również jako białko porów jądrowych 96 (NUP96), nazwane od jego masy cząsteczkowej, lub często w literaturze jako nazwa drożdży, Nup145C, jest jednym z nich, a NUP96 powstaje w wyniku autokatalitycznego rozszczepienia większego białka prekursorowego o nazwie białko kompleksu porów jądrowych Nup98-Nup96, które jest również źródłem NUP98, innego ważnego białka porów jądrowych. NUC96 znajduje się zarówno po jądrowej, jak i cytoplazmatycznej stronie NPC, podczas gdy NUP98 najwyraźniej przemieszcza się między stroną cytoplazmatyczną a nukleoplazmatyczną NPC. Nup96 jest częścią heptamerycznego kompleksu NP w kompleksie porów jądrowych. Nup96 kompleksuje się z Sec13 w środku kompleksu heptamerycznego. Funkcją heptameru jest pokrycie krzywizny kompleksu porów jądrowych między wewnętrzną i zewnętrzną błoną jądrową. Przewiduje się, że Nup96 jest alfa-helikalnym solenoidem. Interakcja między Nup96 i Sec13 zachodzi w punkcie krzywizny w kompleksie heptamerycznym. Co ciekawe, NUP96 i NUP98 odgrywają również kluczową rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego i są regulowane przez interferony w odpowiedzi na infekcje wirusowe. Wykazano, że heterozygotyczna mutacja w NUP96 wpływa na ekspresję genów regulowanych przez interferony i zakłóca normalne funkcjonowanie makrofagów oraz limfocytów B i T, bez wykrywalnych poważnych nieprawidłowości patologicznych w innych narządach. Co więcej, rola Nup96 w odpowiedzi immunologicznej wydaje się być ewolucyjnie zachowana, ponieważ wykazano, że NUP96 w Arabidopsis thaliana jest również wymagany do podstawowej obrony i odpowiedzi odpornościowych, w których pośredniczą czujniki odpornościowe roślin.
Zaobserwowano ~98 kDa. Uniprot opisuje 6 izoform z powodu alternatywnego splicingu przy 198 kDa, 187 kDa, 98 kDa, 96 kDa, 196 kDa i 186 kDa Uniprot opisuje również, że białko kompleksu porów jądrowych Nup98-Nup96 jest rozszczepiane na formę 98 kDa i 96 kDa. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu ADAR2.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło ADAR2 w komórkach HeLa.
Alexa Fluor™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Life Technologies.
Przeciwciało anty-ADAR2, klon 2D1.1 jest przeciwciałem przeciwko ADAR2 do stosowania w western blottingu i ICC.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ADAR2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE1040N1038HPA074810
description
clone 2D1.1, 1 mg/mL, from mouse
description
clone 2H10, from rat
description
clone 2H10, purified from hybridoma cell culture
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Gene Information
human ... NUP98(4928)
Gene Information
human ... NUP98(4928)
Gene Information
human ... NUP98(4928)
rat ... Nup98(81738)
Gene Information
human ... NUP98(4928)
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
2D1.1, monoclonal
clone
2H10, monoclonal
clone
2H10, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)