Merck
MABE428
Przeciwciało anty-WDR5, klon 7B11
ascites fluid, clone 7B11, from mouse
Synonim(y):
WD repeat-containing protein 5, BMP2-induced 3-kb gene protein
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
7B11, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
7B11, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WDR5(11091)
General description
Białko 5 zawierające powtórzenia WD (WDR5) lub alternatywnie białko genu 3kb indukowanego przez BMP2, jest kodowane przez ludzki gen o nazwie WDR5/BIG3 i jest częścią rodziny białek z powtórzeniami WD-40, które wydają się ułatwiać tworzenie kompleksów wielobiałkowych, podobnie jak taśma klejąca wiąże ze sobą różne składniki. Białka WD są zaangażowane w szeroki zakres funkcji i procesów komórkowych, w tym w progresję cyklu komórkowego, aktywację genów homeobox, apoptozę, regulację genów i metylację histonów. Jedną z najlepiej zbadanych aktywności WDR5 jest bycie częścią kompleksu wielobiałkowego, który ułatwia metylację histonów, w szczególności histonu H3, poprzez interakcję z MLL, metylotransferazą histonów. WDR5 ulega również ekspresji w rozwijających się komórkach kostnych, w tym osteoblastach, chondrocytach i komórkach zrębu szpiku i działa w celu przyspieszenia różnicowania osteoblastów i pozytywnie promuje sygnalizację Wnt w rozwijających się tkankach kostnych. Mysie przeciwciało monoklonalne Anti-WDR5 firmy EMD-Millipore zostało przetestowane metodą western blot przy użyciu lizatów komórek HeLa.
~40 kDa obserwowane
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego WDR5 wyrażony w E. Coli.
Application
Przeciwciało anty-WDR5, klon 7B11 jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które jest skierowane przeciwko WDR5 i zostało przetestowane w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Physical form
Mysz monoklonalna IgG2b płyn puchlinowy zawierający do 0,1% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected WDR5 in HeLa cell lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)