Merck
MABE676
Przeciwciało anty-PHF1, klon 12C2.1
clone 12C2.1, from mouse
Synonim(y):
PHD finger protein 1, hPHF1, Polycomb-like protein 1, hPCl1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
12C2.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
12C2.1, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PHF1(5252)
General description
PHD finger protein 1 (UniProt: O43189; znany również jako PHF1, hPHF1, Polycomb-like protein 1, hPCl1) jest kodowany przez gen PHF1 (znany również jako PCL1) (Gene ID: 5252) u człowieka. PHF1 jest członkiem rodziny polycomblike i zawiera dwa palce cynkowe typu PHD (aa 87-142 i 186-240) oraz jedną domenę Tudor (aa 29-86). Jest niezbędna do regulacji epigenetycznej i utrzymania genomu. Specyficznie wiąże trimetylowany histon H3 w ′Lys-36′ (H3K36me3) poprzez domenę Tudor i rekrutuje kompleks PRC2. PHF1 jest wysoce ekspresjonowany w sercu, mięśniach szkieletowych i trzustce, z niższymi poziomami w mózgu, łożysku, płucach, wątrobie i nerkach. Jest zaangażowany w odpowiedź na uszkodzenie DNA i jest rekrutowany przy pęknięciach podwójnej nici. PHF1 lokalizuje się w promotorach wielu genów docelowych i w miejscach pęknięć dwuniciowych (DSB) po uszkodzeniu DNA. Doniesiono, że rekrutacja PRC2 przez PHF1 promuje H3K27me3 i późniejsze wyciszanie genów poprzez indukowanie rozprzestrzeniania się PRC2 i H3K27me3 do loci H3K36me3. Aberracja chromosomalna obejmująca PHF1 jest zgłaszana jako czynnik sprawczy w nowotworach zrębu endometrium. (Ref.: Sarma, K et al. (2008). Mol. Cell. Biol. 28(8): 2718-31; Musselman, CA et al (2012). Nat. Struct. Mol. Biol. 19(12):1266-72).
Zaobserwowano ~63 kDa; obliczono 62,11 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Fragment rekombinatu znakowany GST/His odpowiadający 137 aminokwasom ludzkiego białka palca PHD 1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło PHF1 w ludzkim przełyku i ludzkiej tkance migdałków.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PHF1 w 10 µg lizatu komórek HeLa.
Anti-PHF1, klon 12C2.1, nr kat. MABE676, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko PHF1 i zostało przetestowane w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Klon 12C2.1 specyficznie wykrywa PHF1 w ludzkich tkankach. Celuje w epitop w obrębie 137 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PHF1 in 10 µg of mouse heart tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)