Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9F7.1, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
unconjugated
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
clone
9F7.1, monoclonal
purified by
(unpurified)
species reactivity
mouse, human
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
target post-translational modification
methylation
General description
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiej glikozylazie N-metylopuryno-DNA w pobliżu N-końca.
~37 kDa obserwowane
Application
Epitop: W pobliżu N-końca
Physical form
Supernatant hodowli komórkowej mysiej monoklonalnej IgG1κ bez konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected N-methylpurine-DNA glycosylase in 10 µg of HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected N-methylpurine-DNA glycosylase in 10 µg of HeLa cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?