Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7C8, monoclonal
Application:
ChIP, ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
7C8, monoclonal
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UHRF1(29128)
General description
90 kDa obliczone
Podobne do ubikwityny z domenami PHD i palca pierścieniowego 1 (UHRF1), znane również jako ICBP90 lub Np95, jest wielofunkcyjnym białkiem jądrowym, które może być ważnym mediatorem tworzenia heterochromatyny, co wskazuje na represję genów. UHRF1 zawiera domenę związaną z palcem RING, która wykrywa hemi-metylowane reszty cytozyny, prowadząc do rekrutacji DNMT1 do tych reszt podczas fazy S. UHRF1 ułatwia w ten sposób przeniesienie statusu metylacji na nowo zsyntetyzowane cząsteczki DNA. UHRF1 może również oddziaływać z histonami i HDAC1 poprzez swoją domenę PHD w celu promowania modyfikacji reszt histonowych, które przyczyniają się do tworzenia heterochromatyny. UHRF1 może również bezpośrednio modyfikować histon H3 poprzez ubikwitynację. Ponadto UHRF1 może przyczyniać się do procesu naprawy DNA poprzez powiązania z PCNA. Kilka badań sugeruje, że nadekspresja UHRF1 może przyczyniać się do rozwoju wielu nowotworów.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiej ligazy ubikwitynowo-białkowej E3 UHRF1.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ligazę ubikwitynowo-białkową E3 UHRF1 w lizacie poddanym nadekspresji (Martin Walsh, Mount Sinai School of Medicine).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała ligazę ubikwityny-białka E3 UHRF1 w komórkach NTera2 (Martin Walsh, Mount Sinai School of Medicine).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała ligazę ubikwityny-białka E3 UHRF1 w komórkach NTera2 (Martin Walsh, Mount Sinai School of Medicine).
To przeciwciało przeciwko ligazie ubikwitynowo-białkowej E3 UHRF1, klon 7C8, zostało zatwierdzone do stosowania w immunocytochemii i immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) oraz Western Blotting do wykrywania ligazy ubikwitynowo-białkowej E3 UHRF1.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Nuclear Receptors
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies .
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?