Merck
MABF2007
Przeciwciało anty-CHIKV E2, klon 1.3A2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1.3A2, monoclonal
Application:
ELISA, Neutral, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
1.3A2, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
virus, mouse
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
ELISA: suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Oczyszczone w gradiencie sacharozy, napromieniowane promieniami gamma białko CHIKVMAU E2 (szczep Mauritius 06113879) z saponiną Quil-A jako adiuwantem, a następnie druga aplikacja i późniejsza dawka przypominająca z inaktywowanym binarnie etylenoiminą szczepem CHIKVASIAN.
Zaobserwowano ~50 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło E2 wirusa Chikungunya w lizatach komórek komara C6/36 zakażonych mockami (negatywne) lub zakażonych CHIKV (pozytywne). (Dzięki uprzejmości Jody Peters, Ph.D., University of Queensland, Australia).
Analiza neutralizująca: Reprezentatywna partia skutecznie neutralizowała różne izolaty CHIKV w aplikacjach neutralizujących (Goh, L.Y., et. al. (2013). Clin Immunol. 149(3):487-97).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła CHIKV E2 w zastosowaniach Western Blotting (Goh, L.Y., et. al. (2013). Clin Immunol. 149(3):487-97).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła CHIKV E2 w zastosowaniach ELISA (Goh, L.Y., et. al. (2013). Clin Immunol. 149(3):487-97).
Biochem/physiol Actions
Klon 1.3A2 specyficznie wykrywa glikoproteinę E2 w wirusie Chikungunya. Może rozpoznawać wiele epitopów na białku E2.
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS bez azydku.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Isotype testing: Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed to be mouse IgG2a by isotype testing.
Other Notes
Wirus Chikungunya.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)