Przejdź do
MABF2129
Przeciwciało anty-Chlamydial MOMP, klon B-D3
clone B-D3, from mouse
Synonim(y):
Chlamydia major outer membrane protein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
B-D3, monoclonal
Species reactivity:
Chlamydia, bacteria
Application:
DB, ICC, IF, IP, Neutral
Citations:
-
1850,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
B-D3, monoclonal
species reactivity
Chlamydia, bacteria
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, neutralization: suitable
isotype
IgG2bκ
target post-translational modification
unmodified
General description
Chlamydia trachomatis to Gram-ujemna bakteria, która jest odpowiedzialna za choroby przenoszone drogą płciową, prowadzące do zapalenia narządów miednicy mniejszej, ciąży pozamacicznej, niepłodności i ognisk ślepoty związanej z jaglicą i chłoniakiem wenerycznym (LGV). Chlamydia trachomatis składa się z osiemnastu różnych wariantów serologicznych (serotypów), które obejmują kilka podwariantów. Są one identyfikowane na podstawie reaktywności serologicznej epitopów na ich błonie zewnętrznej. Wewnątrzkomórkowo chlamydia replikuje się w wakuoli. Infekcja chlamydiami jest inicjowana przez ekspresję wczesnych produktów genowych chlamydii, które izolują inkluzję od szlaku endocytarno-lizosomalnego i sprawiają, że staje się ona fuzogenna z pęcherzykami egzocytarnymi zawierającymi sfingomielinę. Ta zmiana w interakcji pęcherzykowej umożliwia dostarczenie wakuoli do regionu peri-Golgi komórki gospodarza. Antygeny wszystkich członków rodzaju Chlamydia wykazują oporność na ciepło i wrażliwość na utlenianie przez nadjodan sodu. Klon B-D3 specyficznie wykrywa epitopy eksponowane na powierzchni głównego białka błony zewnętrznej (MOMP) z rodzaju Chlamydia. Wykazuje silną reaktywność z serotypami Chlamydia B, Ba, D, E i L2 oraz słabą reaktywność z L1. MOMP, cząsteczka bogata w cysteinę, odgrywa istotną rolę w utrzymaniu strukturalnych i funkcjonalnych właściwości zewnętrznej błony chlamydii. Zawiera determinanty, które nadają białku właściwości antygenowe typu, podgatunku i gatunku. Wykazuje wysoką wrażliwość na ciepło i obróbkę trypsyną, która niszczy epitopy MOMP rozpoznawane przez ten klon. (Ref.: Zhang, YX et al., (1987). J. Immunol. 138(2); 575-581).
Zaobserwowano ~43 kDa.
Immunogen
Formalina zabiła Chlamydia trachornatis serovar L2 (LGV 434).
Application
Analiza neutralizująca: Reprezentatywna partia neutralizowała Chlamydia i zapobiegała toksyczności w modelu mysim (Zhang, Y.X., et. al. (1987). J Immunol. 138(2):575-81).
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated Chlamydial MOMP in Immunoprecipitation applications (Zhang, Y.X., et. al. (1987). J Immunol. 138(2):575-81).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:800 z reprezentatywnej partii wykryło Chlamydial MOMP w komórkach McCoy zakażonych inkluzjami LGV serovar L2 (dzięki uprzejmości Chunfu Yang, Ph.D. i Harlan D. Caldwell, Ph.D., National Institutes of Health, Bethesda, MD USA).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Chlamydial MOMP w zastosowaniach immunofluorescencji (Zhang, Y.X., et. al. (1987). J Immunol. 138(2):575-81).
Analiza Dot Blot: Reprezentatywna partia wykryła Chlamydial MOMP w zastosowaniach Dot Blot (Zhang, Y.X., et. al. (1987). J Immunol. 138(2):575-81).
Anti-chlamydial MOMP, klon B-D3, nr kat. MABF2129, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa główne białko błony zewnętrznej (MOMP) chlamydii i zostało przetestowane do stosowania w aplikacjach Dot Blot, Immunocytochemii, Immunofluorescencji, Immunoprecypitacji i Neutralizacji.
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Klon B-3D wykrywa główne białko błony zewnętrznej Chlamydial. Wykazuje reaktywność z serotypami B, Ba, D, E i L2 oraz słabą reaktywność z L1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w PBS bez azydku.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Isotype testing: Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2b.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF2166MABF21089Q071Q
description
clone B-D3, from mouse
description
clone L21-10, from mouse
description
clone A57-B9, from mouse
description
-
species reactivity
Chlamydia, bacteria
species reactivity
Chlamydia, bacteria
species reactivity
bacteria, Chlamydia
species reactivity
all, mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
B-D3, monoclonal
clone
L21-10, monoclonal
clone
A57-B9, monoclonal
clone
monoclonal, clone 1
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, neutralization: suitable, dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunodiffusion: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
isotype
IgG2aλ
isotype
IgG1κ
isotype
IgG1
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)