Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
GK1.5, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
GK1.5, monoclonal
species reactivity
mouse
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cd4(12504)
General description
Przeciwciało GK1.5 reaguje z mysim CD4, białkiem o masie 55 kDa, które działa jako ko-receptor dla receptora komórek T (TCR) w jego interakcji z cząsteczkami MHC klasy II na komórkach prezentujących antygen. Zewnątrzkomórkowa domena CD4 wiąże się z domeną beta-2 MHC klasy II, podczas gdy jej cytoplazmatyczny ogon zapewnia miejsce wiązania dla kinazy tyrozynowej lck, ułatwiając kaskadę sygnalizacyjną, która inicjuje aktywację komórek T. CD4 ulega typowej ekspresji na tymocytach, niektórych populacjach dojrzałych komórek T, takich jak Th17 i komórki regulatorowe T (Treg), a także na komórkach dendrytycznych. Przeciwciało GK1.5 jest szeroko stosowane jako fenotypowy marker ekspresji CD4. Jeśli przeciwciało GK1.5 zostanie użyte razem z alternatywnym przeciwciałem, klonem RM4-5 Anti-Mouse CD4, będzie "konkurować" o wiązanie, tj. RM4-5 jest w stanie zablokować wiązanie GK1.5 z komórkami. W przeciwieństwie do tego, klon anty-Mouse CD4 RM4-4 nie blokuje wiązania przeciwciała GK1.5 z komórkami (Arora S et al. 2006. Infect. Immun. 74: 4339-4348). Przeciwciało GK1.5 reaguje również krzyżowo z CD4 chomika syryjskiego.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-CD4 (mysie), FITC, klon GK1.5, nr kat. MABF412 jest zatwierdzone do stosowania w IP, IHC, FC do wykrywania CD4.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-CD4 (mysie), FITC, klon GK1.5
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?