Merck
MABF424
Przeciwciało anty-CD44 (człowiek/mysz), APC-Cy7, klon IM7
clone IM7, 0.2 mg/mL, from rat
Synonim(y):
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III, ECMR-III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24, Ly-24, Phagocytic glycoprotein 1, PGP-1, Phagocytic glycoprotein I, PGP-I, CD44
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
APC-Cy7
Clone:
IM7, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
APC-Cy7
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
IM7, monoclonal
species reactivity
human, mouse
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
General description
Przeciwciało IM7 rozpoznaje CD44, wszechobecnie wyrażany receptor na powierzchni komórek, który jest ważny dla organizacji macierzy zewnątrzkomórkowej, adhezji i migracji komórka-komórka i komórka-matryca. CD44 może być wyrażany w wielu różnych izoformach (wariantach splicingu), od najbardziej typowej lub "standardowej" formy, znanej jako CD44s, do wariantów oznaczonych jako CD44v, np. CD44v1 lub CD44v6. Receptory te oddziałują z kilkoma ligandami, ale najczęściej wiążą się ze składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej hialuronianem, przez który pośredniczą w adhezji. Przeciwciało IM7 może być stosowane do wykrywania wszystkich izoform CD44, ponieważ rozpoznaje stałe epitopy w pobliżu zewnątrzkomórkowej domeny proksymalnej. (Xu et al, 2002, J. Leukoc. Biol. 72:1133-1141). Stwierdzono, że reaguje krzyżowo z wieloma gatunkami innymi niż człowiek, w tym z CD44 pawiana, szympansa, kynomolgusa, rezusa, konia, krowy, świni, psa i kota.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-CD44 (człowiek/mysz), APC-Cy7, klon IM7 zatwierdzone do stosowania w western blotting, IP, IHC i cytometrii przepływowej do wykrywania CD44.
Research Category
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg of this antibody detected CD44 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)