Merck
MABF455
Przeciwciało anty-CD80 (B7-1) (mysz), PE, klon 16-10A1
clone 16-10A1, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
Synonim(y):
T-lymphocyte activation antigen CD80, Activation B7-1 antigen, B7, CD80
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
16-10A1, monoclonal
Application:
FACS, IF, IHC, IP
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
hamster (Armenian)
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
16-10A1, monoclonal
species reactivity
mouse
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cd80(12519)
General description
Przeciwciało 16-10A1 reaguje z mysim CD80, znanym również jako B7-1, białkiem transbłonowym typu I o masie 55 kDa, ligandem dla CD152 (CTLA-4) i dla CD28, receptora współstymulującego dla receptora komórek T (TCR). CD28 wiąże również drugi ligand B7 znany jako CD86 (B7-2). Zarówno CD80, jak i CD86 ulegają ekspresji na aktywowanych komórkach B i komórkach prezentujących antygen. Ligandy te wyzwalają sygnalizację CD28 w połączeniu z aktywacją TCR w celu napędzania proliferacji komórek T, indukowania wysokiego poziomu ekspresji IL-2, nadawania odporności na apoptozę i zwiększania cytotoksyczności komórek T. Interakcja / współstymulująca sygnalizacja między ligandami B7 a CD28 lub CTLA-4 zapewnia kluczową komunikację między komórkami T i komórkami B lub APC w celu koordynacji adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To przeciwciało monoklonalne anty-CD80 (B7-1) (mysz), PE, klon 16-10A1 zostało zatwierdzone do stosowania w IP, IHC, immunofluorescencji i cytometrii przepływowej do wykrywania CD80 (B7-1).
Research Category
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone przeciwciało monoklonalne chomika ormiańskiego w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD80in one million C57Bl/6 splenocytes.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)