Przejdź do
MABF554
Przeciwciało anty-CD27 (ludzkie), PE-Cy7, klon O323
clone O323, from mouse
Synonim(y):
CD27 antigen, CD27L receptor, T-cell activation antigen CD27, T14, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7, CD antigen CD27
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 tests
Przewidywany termin wysyłki16 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
884,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE-Cy7
Clone:
O323, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
884,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PE-Cy7
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
O323, monoclonal
species reactivity
human
packaging
pkg of 5 μL (0.25 μg/test)
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD27(939)
General description
Przeciwciało O323 reaguje z ludzkim CD27 (TNFRSF7), homodimerem powierzchni komórki o podjednostkach 55 kDa, który zapewnia sygnalizację ko-stymulacyjną wspierającą receptory komórek T (TCR) i B (BCR). W porównaniu z CD28, którego sygnał ko-stymulujący TCR może wyzwalać proliferację komórek, sygnalizacja CD27 wydaje się promować przeżycie komórek i różnicowanie do stadiów efektorowych / pamięci. Również w przeciwieństwie do CD28, receptor CD27 może zostać usunięty po interakcji z jego ligandem CD70, który zwykle ulega ekspresji na aktywowanych komórkach dendrytycznych, limfocytach T i komórkach B. W odniesieniu do komórek B, CD27 jest uważany za fenotypowy marker komórek B pamięci. Przeciwciało O323 może być stosowane do analizy ekspresji CD27 na obwodowych limfocytach T i jest często stosowane w połączeniu z przeciwciałami dla IgD i IgM w celu rozróżnienia populacji naiwnych od populacji komórek B pamięci. W celu identyfikacji komórek Breg, przeciwciało to zostało użyte w połączeniu z przeciwciałami dla CD25, CD27, CD1d, IL-10 i TGF-beta (Kessel et al. 2012. Autoimm. Rev. 11(9): 670-677). Przeciwciało wykazuje również reaktywność krzyżową z CD27 pawiana, kynomolgusa i rezusa.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD27 (ludzkie), PE-Cy7 i klon O323 zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CD27.
Research Category
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD27 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF402MABF553MABF552
description
clone O323, from mouse
description
clone O323, from mouse
description
clone O323, from mouse
description
clone O323, from mouse
clone
O323, monoclonal
clone
O323, monoclonal
clone
O323, monoclonal
clone
O323, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Gene Information
human ... CD27(939)
Gene Information
human ... CD27(939)
Gene Information
human ... CD27(939)
Gene Information
human ... CD27(939)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
PE-Cy7
conjugate
PE-Cy7
conjugate
PE
conjugate
APC-Cy7
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)