Przejdź do
MABF596
Przeciwciało anty-CD45.2 (mysie), FITC, klon 104
clone 104, 0.5 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki16 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
689,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
104, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IF, IP
Citations:
-
689,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
104, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
General description
Przeciwciało 104 reaguje z mysim CD45.2, znanym również jako Ly5.2, który jest specyficzną dla szczepu formą alleliczną CD45 Leukocyte Common Antigen (LCA). Funkcjonalnie, CD45 jest białkową fosfatazą tyrozynową, której szeroka dystrybucja komórkowa wspiera krytyczną rolę w wielu funkcjach leukocytów, w tym regulacji transdukcji sygnału i aktywacji komórek związanych z receptorami komórek T i B. Przeciwciało 104 jest zwykle stosowane jako marker leukocytów w szczepach myszy Ly5.2 C57BL/6, BALB/c, C58, DBA/1, DBA/2, C3H/He, CBA, 129, A i AKR. Wykazano, że przeciwciało jest specyficzne dla CD45.2 i nie reaguje krzyżowo z komórkami niosącymi CD45.1.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD45.2 (mysie), FITC, klon 104 zatwierdzone do stosowania w IP, cytometrii przepływowej, ICC i immunofluorescencji do wykrywania CD45.2.
Research Category
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD45.2 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF599MABF438MABF439
description
clone 104, 0.5 mg/mL, from mouse
description
clone 104, 0.2 mg/mL, from mouse
description
clone 104, 0.2 mg/mL, from mouse
description
clone 104, 0.2 mg/mL, from mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
104, monoclonal
clone
104, monoclonal
clone
104, monoclonal
clone
104, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
conjugate
FITC conjugate
conjugate
PE-Cy7
conjugate
PE
conjugate
PE-Cy7
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)