Merck
MABF80B
Przeciwciało anty-CD11b, (człowiek/mysz), redFluor® 710, klon M1/70
clone M1/70, from rat, redFluor® 710
Synonim(y):
Integrin alpha-M, CD11 antigen-like family member B, CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, CD11b, CD11b
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
redFluor® 710
Clone:
M1/70, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
redFluor® 710
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
M1/70, monoclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Przeciwciało M1/70 reaguje z ludzkim i mysim CD11b, znanym również jako integryna alfa M. Ta glikoproteina o masie powierzchniowej 165-170 kDa jest częścią rodziny receptorów integrynowych, które pośredniczą w adhezji między komórkami (komórka-komórka) i składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej, np. fibrynogenem (komórka-macierz). Ponadto integryny są aktywnymi receptorami sygnalizacyjnymi, które rekrutują leukocyty do miejsc zapalnych i promują aktywację komórek. Kompletne, funkcjonalne receptory integryn składają się z różnych kombinacji łańcuchów integryn, które ulegają różnej ekspresji. Integryna alfa M (CD11b) łączy się z integryną beta-2 (CD18) w receptor znany jako Macrophage Antigen-1 (Mac-1) lub receptor dopełniacza typu 3 (CR3). Receptor ten wiąże i indukuje wewnątrzkomórkową sygnalizację poprzez ICAM-1 na komórkach śródbłonka, a także może ułatwiać usuwanie obcych komórek niosących iC3b. Przeciwciało M1/70 jest szeroko stosowane jako marker ekspresji CD11b na mysich makrofagach, granulocytach, neutrofilach i komórkach NK. Przeciwciało wykazuje również reakcję krzyżową z CD11b makaka rezus.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-CD11b (człowiek/mysz), redFluor® 710, klon M1/70, nr kat. Nr kat. MABF804 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CD11b.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony monoklonalny szczur zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD11b in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
redFluor is a registered trademark of Tonbo Biotechnologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)