Przejdź do
MABF925
Przeciwciało anty-FcγRII (ludzkie), klon AT10
clone AT10, from mouse
Synonim(y):
CD32CDw32, Fc-gamma RII-a, Fc-gamma RII-b, Fc-gamma RII-c, Fc-gamma-RIIa, Fc-gamma-RIIb, Fc-gamma-RIIc, FcRII-a, FcRII-b, FcRII-c, IgG Fc receptor II-a, IgG Fc receptor II-b, IgG Fc receptor II-c, Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AT10, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
3
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AT10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
31,30 kDa (FcγRIIA), 29,49 kDa (FcγRIIB1), 27,39 kDa (FcγRIIB2), 29,22 kDa (FcγRIIB3), 31.03 kDa (FcγRIIC1), 25,69 kDa (FcγRIIC2), 24,82 kDa (FcγRIIC3), 21,35 kDa (FcγRIIC4) w przeliczeniu. ~42 kDa (glikozylowane) i ~36 kDa (traktowane PNGazą F) zgłoszone (Greenman, J., et al. (1991). Mol. Immunol. 28(11):1243-1254).
FcγRI/CD64, FcγRII/CD32, FcγRIII/CD16 i FcγRIV/CD16-2 reprezentują cztery znane klasy receptorów IgG Fc (FcγR). FcγRII, FcγRIII i FcγRIV są receptorami o niskim powinowactwie dla monomerycznych IgG, podczas gdy FcγRI jest jedynym FcγR o wysokim powinowactwie. Receptory FcγR odgrywają ważną rolę w aktywacji komórek zapalnych, klirensie, prezentacji Ag i utrzymaniu homeostazy IgG. Oprócz wiązania kompleksu immunologicznego (IC), wykazano, że FcγR wiążą ligandy inne niż IgG. Na przykład wykazano, że FcγRII wiąże oxLDL, podczas gdy FcγRIII wiążący się ze składnikiem E. coli negatywnie reguluje funkcję receptora makrofagów o strukturze kolagenowej (MARCO). Aktywacja FcyRII ma również przekazywać negatywny sygnał regulacyjny przeciwko indukowanej sieciowaniem CD38 proliferacji dojrzałych komórek B w stanie spoczynku. Receptor regionu Fc gamma immunoglobuliny II-a/b/c o niskim powinowactwie (receptor IgG Fc II-a/-b/-c, CDw32, Fc-gamma RII-a/-b/-c, Fc-gamma-RIIa/b/c, FcRII-a/-b/-c, CD32) jest kodowany przez geny FCGR2A/B/C (CD32, FCG2, IGFR2) u człowieka (UniProt P12318, P31994, P31995; Gene ID 2212, 2213, 9103). FcγRII kodowane przez te trzy geny są wysoce konserwatywne w ich części zewnątrzkomórkowej, ze znacznymi różnicami w regionach transbłonowych i wewnątrzkomórkowych. Wszystkie trzy typy transkryptów ulegają alternatywnemu splicingowi w celu wygenerowania dodatkowych izoform.
Immunogen
Epitop: Domena zewnątrzkomórkowa.
Ludzkie komórki erytroleukemiczne K562.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: 25 µg/ml z reprezentatywnej partii skoniugowano z FITC i wykryto ekspresję powierzchniową FcγRII wśród monocytów, ale nie populacji limfocytów ludzkich komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) za pomocą cytometrii przepływowej (dzięki uprzejmości profesora Martina J. Glennie, University of Southampton, Wielka Brytania).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia została skoniugowana z fikoerytryną (PE) i immunobarwiła powierzchnię ludzkich komórek Ramos chłoniaka Burkitta transfekowanych FcγRIIB, ale nie nietransfekowanych komórek Ramos (dzięki uprzejmości profesora Martina J. Glennie, University of Southampton, Wielka Brytania).
Analiza cytometrii przepływowej: Supernatant hodowli hybrydoma klonu AT10 wykorzystano do wykrycia limfocytów krwi obwodowej (PBL) FcγRII-dodatnich za pomocą cytometrii przepływowej (Greenman, J., et al. (1991). Mol. Immunol. 28(11):1243-1254).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowana FcγRII z ludzkich komórek erytroleukemicznych K562 (Greenman, J., et al. (1991). Mol. Immunol. 28(11):1243-1254).
Test wiązania powinowactwa: Badanie wiązania powinowactwa przy użyciu fragmentu Fab′ klonu AT10 wykazało równowagową stałą wiązania (Ka) wynoszącą 5,3 x 10^8/M i łącznie 1,5 x 10^5 miejsc wiązania na komórkę K562 (Greenman, J., et al. (1991). Mol. Immunol. 28(11):1243-1254).
Analiza neutralizacji: Fragment F(ab′)2 klonu AT10 blokował zależną od FcγRII aktywację komórek B przez chimeryczne mAb anty-CD40 z ludzką IgG1 Fc (ChiLob 7/4 h1) indukowaną w obecności komórek 293F z nadekspresją FcγRII jako komórek sieciujących (White, A.L., et al. (2015). Cancer Cell 27(1):138-148).
Analiza neutralizacji: Zarówno fragmenty Fab′, jak i F(ab′)2 klonu AT10, ale nie kontrolne IgG1 lub kontrolne F(ab′)2, blokowały komórki K562 przed rosettingiem z króliczymi krwinkami czerwonymi kurcząt pokrytymi IgG (CRBC) (Greenman, J., et al. (1991). Mol. Immunol. 28(11):1243-1254).
Analiza neutralizacji: Fragment F(ab′)2 klonu AT10 blokował lizę czerwonych krwinek kurcząt (CRBC) przez komórki efektorowe poprzez przekierowaną cytotoksyczność komórkową (RCC; cytoliza zależna od przeciwciał; ADCC), w której pośredniczyło przeciwciało monoklonalne anty-CRBC (E11C12) (Greenman, J., et al. (1991). Mol. Immunol. 28(11):1243-1254).
Przeciwciało anty-FcγRII (ludzkie), klon AT10 jest przeciwciałem przeciwko FcγRII do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
Klon AT10 celuje w zewnątrzkomórkową domenę ludzkiego FcγRII i blokuje jego aktywność wiązania Fc. Oczekuje się, że wiąże wszystkie trzy ludzkie izoformy FcγRII kodowane przez geny FCGR2 zgłoszone przez UniProt (P12318, P31994 i P31995).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w PBS bez konserwantów.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry analysis of human PBMCs.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected FcγRII in 1x10E6 human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF841HPA010718SAB4500869
description
clone AT10, from mouse
description
clone 11B6, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
clone
AT10, monoclonal
clone
11B6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
Gene Information
human ... FCGR2A(2212), FCGR2B(2213)
Gene Information
human ... FCGR2A(2212), FCGR2B(2213)
Gene Information
human ... FCGR2A(2212)
Gene Information
human ... FCGR2B(2213)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)