Merck
MABS1685
Przeciwciało anty-ARHGEF28, klon 14C10.1
clone 14C10.1, from mouse
Synonim(y):
Rho guanine nucleotide exchange factor 28, 190 kDa guanine nucleotide exchange factor, p190-RhoGEF, p190RhoGEF, Rho guanine nucleotide exchange factor
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Conjugate:
unconjugated
Clone:
14C10.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
14C10.1, monoclonal
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Czynnik wymiany nukleotydów guaninowych Rho 28 (UniProt P0C6P5; znany również jako czynnik wymiany nukleotydów guaninowych 190 kDa, p190-RhoGEF, p190RhoGEF, czynnik wymiany nukleotydów guaninowych Rho) jest kodowany przez gen Arhgef28 (znany również jako Rgnef) (identyfikator genu 361882) u gatunków szczurów. p190RhoGEF jest białkiem o wszechobecnej ekspresji, które należy do tej samej podklasy GEF z rodziny Dbl, co Lbc, Lfc, GEFH-1 i p115RhoGEF. Zawiera kilka potencjalnych motywów regulatorowych, w tym N-końcowy region bogaty w leucynę, bogatą w cysteinę domenę palca cynkowego i C-końcowy region, który może tworzyć alfa-helikalną zwiniętą cewkę. p190RhoGEF wiąże się z RhoA, ale nie z Rac i Cdc42. Po nadekspresji w komórkach neuronalnych indukuje zaokrąglanie komórek i hamuje wzrost neurytów. Endogenny p190RhoGEF lokalizuje się w różnych regionach zawierających RhoA w błonie plazmatycznej, cytozolu i wzdłuż mikrotubul. Eksperymenty wiązania in vitro i in vivo pokazują, że p190RhoGEF bezpośrednio oddziałuje z mikrotubulami poprzez swój C-końcowy region sąsiadujący z katalityczną domeną homologii Dbl/pleckstrin. Ref.: Van Horck FP et al. (2001). J. Biol. Chem. 276, 4948-4956.
Zaobserwowano ~190 kDa. Obliczono 190,8 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Fragment rekombinowanego szczurzego ARHGEF28 znakowany GST, obejmujący N-końcową część domeny oddziałującej z mikrotubulami, z wyłączeniem sekwencji C-końcowej do regionu wiążącego RNA.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło ARHGEF28 w wycinkach tkanek serca i nerek szczura.
Wykryj ARHGEF28 za pomocą tego mysiego monoklonalnego anty-ARHGEF28, klon 14C10.1, nr kat. Nr kat. MABS1685, zatwierdzonego do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon 14C10.1 celuje w epitop w N-końcowej części domeny ARHGEF28 oddziałującej z mikrotubulami.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in PC12 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ARHGEF28 in 10 µg of PC12 rat pheochromocytoma cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)