Merck
MABS528
Przeciwciało anty-HGPRT, klon 13H11.1
clone 13H11.1, from mouse
Synonim(y):
Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase, HGPRT, HGPRTase
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
13H11.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
13H11.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HPRT1(3251)
General description
Fosforybozylotransferaza hipoksantynowo-guaninowa (EC:2.4.2.8; UniProt P00492; znana również jako HGPRT, HGPRTase) jest kodowana przez gen HPRT1 (znany również jako HGPRT, HPRT) (Gene ID 3251) u człowieka. HPRT jest enzymem ratującym puryny, który katalizuje kondensację 1-pirofosforanu 5-fosforybozylu (PRPP) i hipoksantyny lub guaniny, tworząc odpowiednio 5-monofosforan inozyny (IMP) i 5-monofosforan guanozyny (GMP). PRPP jest niezbędnym związkiem dla szlaku de novo syntezy puryn, jak również syntezy związków pirymidynowych. Stężenie PRPP w erytrocytach jest znacznie zwiększone u osób z niedoborem HPRT. Całkowity niedobór HPRT prowadzi do choroby Lescha-Nyhana (LND) charakteryzującej się nadprodukcją kwasu moczowego, dysfunkcją ruchową, zaburzeniami poznawczymi i zachowaniami autoagresywnymi. Częściowy niedobór aktywności HPRT powoduje wariant Lescha-Nyhana (LNV) charakteryzujący się hiperurykemią i różnym stopniem objawów neurologicznych, w zależności od resztkowej aktywności enzymu.
~25 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Wewnętrzny
Ludzki rekombinowany fragment HGPRT znakowany GST pozbawiony regionów N- i C-końcowych.
Application
Ten anty-HGPRT, klon 13H11.1 jest zatwierdzony do stosowania w Western Blotting do wykrywania HGPRT.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HGPRT in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)