Przejdź do zawartości
MCCHEAD01
Microfil® V/S Head
Milliflex® Plus Pump, suitable for bioburden testing, water monitoring
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel head
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
application(s)
bioburden testing
water monitoring, clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibility
Milliflex® Plus Pump
shipped in
ambient
General description
Głowica Microfil® V/S została zaprojektowana w celu poprawy łatwości użytkowania, zmniejszenia konserwacji i ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia. Ciągła krawędź umożliwia łatwe i bezpieczne przenoszenie membrany za pomocą kleszczy, zmniejszając ryzyko dotknięcia obszaru filtracji membrany. Porowaty wspornik filtrujący można usunąć, naciskając w dowolnym miejscu wokół jego krawędzi. Głowica Microfil® V/S jest kompatybilna z pompą Milliflex® Plus.
Application
Głowica Microfil® V/S jest akcesorium pompy Milliflex® Plus używanym podczas filtracji próbek testowych do badania obciążenia biologicznego i monitorowania wody.
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)