Przejdź do
MISELLABSR
System etykietowania MilliSentials
Argentina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
44102408
eCl@ss:
32160701
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
General description
Inne uwagi:
Dla obecnych użytkowników drukarek ZD620 i ZD621: Pobierz zaktualizowane oprogramowanie systemu etykietowania "MilliSentials" (z funkcjami drukowania kodów kreskowych) tutaj.
System etykietowania MilliSentials Lab zapewnia kompletne rozwiązanie do etykietowania laboratoryjnego z etykietami klasy laboratoryjnej, kompaktową drukarką obsługującą WIFI i specjalnie zaprojektowanym oprogramowaniem do etykietowania laboratoryjnego. Etykiety laboratoryjne są w stanie wytrzymać temperatury od -196°C (ciekły azot) do 100°C (wrząca woda) i zapewniają odporność na ostre rozpuszczalniki chemiczne (w tym etanol, DMSO, ksylen). Etykiety zostały również zaprojektowane z perforacją, dzięki czemu jeden rozmiar pasuje do szerokiej gamy naczyń laboratoryjnych, w tym probówek mikrowirówkowych, kriofiolek, szalek Petriego, płytek do hodowli komórkowych i butelek z odczynnikami. Niestandardowe oprogramowanie zawiera wstępnie skonstruowane szablony etykiet dla naczyń laboratoryjnych, umożliwia zapisywanie etykiet w celu szybkiego powtarzania drukowania oraz posiada funkcję przesyłania arkusza kalkulacyjnego do drukowania dużych partii. System etykietowania MilliSentials Lab oferuje kompletny system etykietowania zaprojektowany specjalnie dla laboratorium.
Właściwości-
1. MilliSentials Lab Printer-
Szerokość:202 mm (8.0 in)
Wysokość:192 mm (7.5 in)
Waga:2.5 kg (5.5 lbs)
Połączenie / Komunikacja: USB, F802.11ac WIFI, Bluethooth 4.1
Rozdzielczość:300 dpi
Zasilanie:Automatycznie wykrywane (zgodne z PFC), 100-240 VAC, 50-60Hz
Gwarancja: 3 lata
2. MilliSential Lab Adaptable Labels-
Etykieta: MilliSentials Lab Adaptable Labels
Zgodność z naczyniami:Probówki 0,5 mL, Probówki 0,6 mL, Fiolki HPLC, Probówki 1 mL, Probówki 2 mL, Kriowialki, Płytki, Szalki Petriego, Probówki stożkowe 15 mL, Probówki stożkowe 50 mL, Dowolne naczynie większe niż 5 mL
Zakres temperatur:-196°C do 100°C
Zgodność chemiczna: Woda, alkohol izopropylowy (≤95%), etanol (≤95%), dimetylosulfotlenek (≤70%), metanol (≤95%), acetonitryl (≤75%), wybielacz (≤70%), ksylen (≤95%), aceton (≤95%)
3. Taśma do drukarki laboratoryjnej MilliSentials -
Wydajność taśmy: ~6400 etykiet wydrukowanych z 1 rolki taśmy
4. Oprogramowanie MilliSentials Labeling System - klucz USB
Oprogramowanie: MilliSentials Labeling System Software
Zgodność oprogramowania: Microsoft Windows 10 OS, wersja 1909 OS Build 18363.1016 Macintosh(Mac) macOS Catalina, wersja 10.15.6
Application
Etykietowanie próbek laboratoryjnych
Other Notes
1. MilliSentials Lab Printer
2. MilliSential Lab Adaptable Labels -1 roll
3. MilliSentials Lab Printer Ribbon - 1 roll
4. MilliSentials Lab Labeling System Software - USB Key
Still not finding the right product?
Explore all of our products under System etykietowania MilliSentials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)