Przejdź do
MP0DDIVERTR
Disposable Diverter Plate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
1000,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Millistak+®
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
XXSPTFF02Z154857Z154849
description
-
description
-
description
crimped sides with finger-grip handle, capacity 50 mL, dish diam. 57 mm
description
crimped sides with finger-grip handle, dish diam. 43 mm, capacity 20 mL
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)