Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
14A231, monoclonal
Species reactivity:
monkey, human, mouse
Application:
—
Citations:
8
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
14A231, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
monkey, human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1-2 µg/mL, chemiluminescence))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHUK(1147)
General description
Oczyszczone immunologicznie mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko IKKα o masie ~85 kDa.
Rozpoznaje białko IKKα o masie ~85 kDa w komórkach Daudi.
To mysie mAb anty-IKKα (14A231) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu do wykrywania IKKα.
Immunogen
Człowiek
rekombinowane białko składające się z ludzkiej IKKα/IKK1 pełnej długości połączonej z sekwencją His-Tag
Application
Immunoblotting (1-2 g/ml, chemiluminescencja)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W PBS, 0,2% żelatyny, pH 7,4.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki Daudi
Komórki Daudi
Other Notes
Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Zandi, E., et al. 1998 Science281, 1360.
Didonato, J.A., et al. 1997 Nature388, 548.
Lee, F.S., et al. 1997 Cell88, 213.
Mercurio, F., et al. 1997 Science278, 860.
Regnier, C.H., et al. M. 1997 Cell90, 373.
Verma, I. and Stevenson, J.K. 1997 Proc. Nat. Acad. Sci. USA94, 11758.
Verma, I.M., et al. 1995 Genes. Dev.9, 2723.
Didonato, J.A., et al. 1997 Nature388, 548.
Lee, F.S., et al. 1997 Cell88, 213.
Mercurio, F., et al. 1997 Science278, 860.
Regnier, C.H., et al. M. 1997 Cell90, 373.
Verma, I. and Stevenson, J.K. 1997 Proc. Nat. Acad. Sci. USA94, 11758.
Verma, I.M., et al. 1995 Genes. Dev.9, 2723.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?