Merck
OP134
Mysz anty-IKKβ mAb (10AG2)
liquid, clone 10AG2, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
10AG2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
10AG2, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IKBKB(3551)
General description
Oczyszczone immunologicznie mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko IKKβ o masie ~87 kDa.
Rozpoznaje białko IKKβ o masie ~87 kDa w komórkach Daudi.
To mysie mAb anty-IKKβ (10AG2) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu do wykrywania IKKβ.
Immunogen
Człowiek
rekombinowane białko składające się z ludzkiej IKKβ pełnej długości połączonej z sekwencją His-Tag
Application
Immunoblotting (1-4 g/ml, chemiluminescencja)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W PBS, 0,2% żelatyny, pH 7,4.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki Daudi
Other Notes
Delhase, M., et al. 1999. Science284, 309.
Li. Q., et al. 1999. Science284, 321.
Didonato, et al. 1997. Nature388, 548.
Lee, F.S., et al. 1997. Cell88, 213.
Malinin, N.L., et al. 1997. Nature385, 540.
Mercurio, F., et al. 1997. Science278, 860.
Regnier, C.H., et al. 1997. Cell90, 373.
Verma, I. And Stevenson, J.K. 1997. Proc. Nat. Acad. Sci. USA94, 11758.
Verma, I.M., et al. 1995. Genes. Dev.9, 2723.
Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)