Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
38C674, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
38C674, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1 µg/mL, chemiluminescence))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko p73 o masie ~73 kDa pozbawione N-końcowej domeny transaktywacyjnej, ΔpNp73.
Rozpoznaje białko ΔNp73 o masie ~73 kDa.
To mysie mAb anty-ΔNp73 (38C674) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu do wykrywania ΔNp73.
Immunogen
Człowiek
syntetyczny peptyd (LYVGDPARHLAT) odpowiadający aminokwasom 2-13 ludzkiego ΔNp73
Application
Immunoblotting (1 g/ml, chemiluminescencja)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W PBS, 0,2% żelatyny.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Linie komórkowe transfekowane ΔNp73
Linie komórkowe transfekowane ΔNp73
Other Notes
Levrero, M., et al. 2000 J. Cell Sci.113, 1661.
Yang, A., et al. 2000. Nature404, 99.
Ueda, Y., et al. 1999. Oncogene18, 4993.
Kaghad, M., et al. 1997. Cell90, 809.
Yang, A., et al. 2000. Nature404, 99.
Ueda, Y., et al. 1999. Oncogene18, 4993.
Kaghad, M., et al. 1997. Cell90, 809.
Nie reaguje krzyżowo z p73 pełnej długości. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?