Przejdź do
OP24
Mysie mAb anty-c-K-Ras (Ab-1) (234-4.2)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki18 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2180,00 zł
500 μg
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
82 710,00 zł
50 μg
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
82 710,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Species reactivity:
(human, mouse, rat)
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
2180,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 września 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
species reactivity
(human, mouse, rat)
storage condition
do not freeze
dilution
(Frozen Sections (10 µg/mL)
Immunoblotting (5 µg/mL with 1% gelatin)
Immunoprecipitation
Paraffin Sections (10 µg/mL, saponin or pepsin pre-treatment required))
isotype
IgG2a
storage temp.
2-8°C
General description
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing BALB/c mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with Ag8.653 mouse myeloma cells. Recognizes the ~21 kDa c-K-Ras and v-K-Ras proteins. Also recognizes c-H-Ras and c-N-Ras.
Immunogen
Rat
Application
Frozen Sections (10 µg/mL)Immunoblotting (5 µg/mL with 1% gelatin)Immunoprecipitation Paraffin Sections (10 µg/mL, saponin or pepsin pre-treatment required)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)