Merck
OP97
Anty-mTOR/FRAP (Ab-2) mysie mAb (22C2)
liquid, clone 22C2, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
22C2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
22C2, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MTOR(2475)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka SpAG8. Rozpoznaje białko ~290 kDa mTOR/FRAP.
Rozpoznaje białko mTOR o masie ~290 kDa w komórkach HEK293 i Jurkat.
To mysie mAb anty-mTOR/FRAP (Ab-2) (22C2) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, immunoprecypitacji w celu wykrywania mTOR/FRAP (Ab-2).
Immunogen
Człowiek
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 230-240 ludzkiego TOR
Application
Immunoblotting (1,7 g/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Immunoprecypitacja (1-10 g/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 50 mM buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki Jurkat lub HeLa
Other Notes
Kimura N et al. 2003. Genes Cells8, 65.
Sekulic A et al. 2000. Cancer Res.60, 3504.
Hosoi, H. 1999. Cancer Res.59, 886.
Alarcon, C.M., et al. 1996. Genes Dev.10, 279.
Freeman, K., and Livi, G.P. 1996. Gene172, 143.
Hosoi, H., et al. 1996. AACR 87th Ann. Mtg. Abstract 3445.
Cardenas, M.E., and Heitman, J. 1995. EMBO J.14, 5892.
Lorenz, M.C., and Heitman, J. 1995. J. Biol. Chem.270, 27531.
Sabatini, D.M., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20875.
Zheng, X.F., et al. 1995. Cell82, 121.
Brown, E.J., et al. 1994. Nature369, 756.
Sabatini, D.M., et al. 1994. Cell78, 35.
Stan, R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 32027.
Kunz, J., et al. 1993. Cell73, 585.
Heitman, J., et al. 1991. Science253, 905.
Sekwencja immunogenu jest w 100% zachowana u myszy i szczurów, ale reaktywność krzyżowa nie została przetestowana. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)