Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122409
eCl@ss:
32039090
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócAC/DC input
100 - 200 V AC, 50 - 60 Hz
Quality Segment
product line
Integritest®
manufacturer/tradename
Integritest®
compatibility
for use with Integritest®
storage temp.
room temp
General description
Przewód zasilający służy do zasilania systemu IntegriTest w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hongkongu i Singapurze napięciem 100-240 V i częstotliwością 50-60 Hz.
Application
Przewód zasilający służy do zasilania systemu IntegriTest w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hongkongu i Singapurze napięciem 100-240 V i częstotliwością 50-60 Hz.
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?