Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, avian, amphibian, fish, feline, rat, newt
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human, avian, amphibian, fish, feline, rat, newt
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Frozen Sections (1:1000-1:2000 for free-floating, PAP detection))
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NPY(4852)
General description
Anty-Neuropeptyd Y Rabbit pAb jest zatwierdzony do stosowania w mrożonych skrawkach w celu wykrycia neuropeptydu Y.
Królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane jako liofilizowana nierozcieńczona surowica. Rozpoznaje neuropeptyd Y.
Rozpoznaje neuropeptyd Y w korze mózgowej, jądrze ogoniastym, skorupie i jądrze przykomorowym.
Immunogen
świński neuropeptyd Y
Application
Skrawki mrożone (1:1000-1:2000 dla swobodnie pływających, wykrywanie PAP)
Preparation Note
Odtworzyć liofilizowane przeciwciało za pomocą 100 µl sterylnej destylowanej H₂O. Należy uważać, aby odtworzyć całą zawartość fiolki; podczas transportu i przenoszenia części liofilizowanego osadu mogły ulec przemieszczeniu i mogą nie znajdować się na dnie fiolki. Rozcieńczyć sterylnym PBS lub buforem Tris w rozcieńczeniu nie większym niż 1:10. Po rekonstytucji pobrać podzielną część i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Jądro przykomorowe, kora lub skorupa ogoniasta
Jądro przykomorowe, kora lub skorupa ogoniasta
Other Notes
Specyficzność przeciwciał badano w korze szczura, skorupie ogoniastej i jądrze przykomorowym. Barwienie jest całkowicie eliminowane przez wstępne traktowanie przeciwciała neuropeptydem Y (10-6M). Wstępna absorpcja z ptasim polipeptydem trzustkowym, β-endorfiną, cholecystokininą, peptydem YY, somatostatyną lub wazoaktywnym peptydem jelitowym nie spowodowała utraty immunobarwienia. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?