Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, mouse, human
Application:
—
Citations:
11
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecipitation (1:200))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pSer15)
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
Oczyszczone immunologicznie królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko p53 o masie około 53 kDa fosforylowane na Ser15.
PhosphoDetect Anti-p53 (pSer¹⁵) (Ab-3) Rabbit pAb jest zatwierdzony do stosowania w immunoblottingu, immunoprecypitacji w celu wykrywania p53 (pSer¹⁵) (Ab-3).
Rozpoznaje białko p53 o masie około 53 kDa fosforylowane przy Ser15 w komórkach PC12 lub HeLa poddanych działaniu czynników uszkadzających DNA. Nie rozpoznaje niefosforylowanego białka p53.
Immunogen
Człowiek
syntetyczny fosfopeptyd odpowiadający aminokwasom otaczającym miejsce fosforylacji Ser¹⁵ ludzkiego p53, sprzężony z KLH
Application
Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecypitacja (1:200)
Physical form
W 150 mM NaCl, 10 mM HEPES sodu, 100 µg/ml BSA, 50% glicerolu, pH 7,5.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C). Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki PC-12, HCT116 lub HeLa poddane działaniu czynników uszkadzających DNA
Komórki PC-12, HCT116 lub HeLa poddane działaniu czynników uszkadzających DNA
Other Notes
Nie rozpoznaje niefosforylowanego p53. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Tibbetts, R.S., et al. 1999. Genes Dev.13, 152.
Levine, A.J. 1997. Cell88, 323.
Milczarek, G.J., et al. 1997. Life Sci.60, 1.
Shieh, S.Y., et al. 1997. Cell91, 325.
Meek, D.W. 1994. Semin Cancer Biol.5, 203.
Levine, A.J. 1997. Cell88, 323.
Milczarek, G.J., et al. 1997. Life Sci.60, 1.
Shieh, S.Y., et al. 1997. Cell91, 325.
Meek, D.W. 1994. Semin Cancer Biol.5, 203.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?