Merck
PC679
Anty-Kaspaza-3, rozszczepiona (Ab-2) królicze pAb
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54-64-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)