Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (prior to lyophilization, SDS-PAGE)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (prior to lyophilization, SDS-PAGE)
form
lyophilized
does not contain
preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunoblotting Standard (20 µL/lane)
MMP Inhibition (assay dependent))
solubility
soluble (Reconstitute with PBS to the desired concentration and mix gently until completely dissolved.)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowany ludzki TIMP-1 wyrażany w komórkach CHO. Migruje jako białko ~28 kDa przez SDS-PAGE. Aktywacja i aktywność metaloproteinaz macierzy (MMP) są regulowane przez rodzinę endogennych inhibitorów, tkankowych inhibitorów metaloproteinaz (TIMP). TIMP-1 jest glikoproteiną o masie ~28 kDa, która ulega ekspresji w różnych typach komórek. Tworzy niekowalencyjny, stechiometryczny kompleks zarówno z utajonymi, jak i aktywnymi MMP. TIMP-1 preferencyjnie wiąże i hamuje MMP-9. TIMP są zdolne do zmiany potencjału przerzutowego komórek nowotworowych i wykazano, że hamują inwazję i przerzuty w modelach zwierzęcych.
Application
Standard immunoblottingu (20 µl/pas)
Hamowanie MMP (zależne od testu, patrz komentarze)
Hamowanie MMP (zależne od testu, patrz komentarze)
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 1-5 nM przeciwko ludzkiemu MMP 1
Główny cel
Ludzki MMP 1
Ludzki MMP 1
IC₅₀ przeciwko natywnemu ludzkiemu MMP-1 wynosi ~1-5 nM.
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Physical form
Liofilizowany z wodorowęglanu amonu, chlorku sodu, buforu fosforanu sodu, 100 µg BSA, pH 7,3.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów.
Rozpuścić w PBS do pożądanego stężenia i delikatnie wymieszać do całkowitego rozpuszczenia.
Other Notes
Freudenstein, J. et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Comm.171, 250.
Liotta, L. A., and Stetler-Stevenson, W. G. 1990. in Seminars in Cancer Biology, ed. M. M. Gottesman. Vol. 1, 99.
Kodama, S. et al. 1987. Collagen Rel. Res.7, 341.
Docherty, A.J.P. et al. 1985. Nature318, 66.
Nagai, Y., et al. 1984. Jpn. J. Inflam.4, 123.
Liotta, L. A., and Stetler-Stevenson, W. G. 1990. in Seminars in Cancer Biology, ed. M. M. Gottesman. Vol. 1, 99.
Kodama, S. et al. 1987. Collagen Rel. Res.7, 341.
Docherty, A.J.P. et al. 1985. Nature318, 66.
Nagai, Y., et al. 1984. Jpn. J. Inflam.4, 123.
TIMP wiążą MMP w stosunku stechiometrycznym 1:1, ale ze względu na zmienne stężenie MMP w próbkach biologicznych optymalna ilość TIMP-1 będzie zależna od testu i powinna być określona przez miareczkowanie. Podano, że TIMP-1 hamuje MMP-1 6,7 nM z IC50 1-5 nM (patrz referencje do aplikacji).
Legal Information
Wyprodukowany przez Daiichi Fine Chemical Co., Ltd. Niedostępny w sprzedaży w Japonii.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?