Merck
SA204
Streptawidyna AP
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Quality Segment
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)