Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
TC28a2 Human Chondrocyte Cell Line, TC28a2 Human Chondrocyte Cell Line is widely used as a model cell line for studying normal and pathological cartilage repair mechanisms related to chondrocyte biology and physiology.
biological source
human
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
T/C-28a2 cell line was established by transfecting primary cultures (day 5) of costal cartilage from a 15-year-old female with a retroviral vector expressing simian virus SV40 large T antigen.
References:
1. Goldring, M.B, Birkhead, J.R., Suen, L.F., Yamin, R., Mizuno, S., Glowacki, J., Arbiser, J.L, Apperley, J.F. (1994) Interleukin-1 beta-modulated gene expression in immortalized human chondrocytes. J. Clin. Invest 94(6): 2307-2316.
2. Claassen, H., Schicht, M., Brandt, J., Reuse, K., Schadlich, R., Goldring, M.B., Guddat, S.S., Thate, A., Paulsen, F. C-28/I2 and T/C-28a2 chondrocytes as well as human primary articular chondrocytes express hormone and insulin receptors- Useful cells in study of cartilage metabolism Ann Anat. 193(1): 23-29.
3. Goldring, M.B. (2004) Culture of immortalized chondrocytes and their use as models of chondrocyte function. Methods Mol. Med. 100: 37-52.
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
• Cells are tested by PCR and are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C and HIV-1 & 2 viruses.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells are genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Other Notes
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?