Merck
SCC642
Linia komórkowa ludzkiego raka pęcherzyka żółciowego OCUG-1
Synonim(y):
OCUG1, Uniwersytet Miejski w Osace Pęcherzyk żółciowy-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32160703
Biological source:
human
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
packaging
vial of ≥1X10⁶ vial
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
General description
SCC642 (OCUG-1), ludzka linia komórkowa raka pęcherzyka żółciowego, została wyizolowana z wysięku otrzewnowego japońskiego pacjenta z nowotworem złośliwym pęcherzyka żółciowego. Chociaż pierwotny guz został zdiagnozowany jako słabo zróżnicowany gruczolakorak, a odtworzone guzy u nagich myszy również wykazywały te same cechy histologiczne, komórki OCUG-1 wykazywały obfitą ekspresję antygenu związanego z guzem 4 (TA-4), który został zidentyfikowany jako marker surowicy dla raka płaskonabłonkowego szyjki macicy. Doprowadziło to Yamadę i wsp. do zaproponowania, że OCUG-1 może być formą przejściową między gruczolakorakiem a rakiem płaskonabłonkowym i stanowi przydatny system modelowy do badania procesów squamatyzacji. Następnie wykazano, że jeden z głównych składników TA-4, antygen raka płaskonabłonkowego 1 (SCCA1, znany również jako SERPINB3, inhibitor proteazy serynowej Clade B Member 3), indukuje squamatyzację i progresję choroby w raku trzustki poprzez hamowanie degradacji protoonkogenu MYC.
Jako jedna ze stosunkowo niewielu dostępnych linii komórkowych raka pęcherzyka żółciowego, OCUG-1 został zbadany jako reprezentatywny rak hapatobiliary w badaniach mutacji i ekspresji w całym genomie. W jednym z takich badań Scherer i wsp. zauważyli, że profil ekspresji znanych pierwotnych markerów nowotworowych pęcherzyka żółciowego nie jest powszechnie wspólny dla linii komórkowych raka pęcherzyka żółciowego i zasugerowali, że badacze wybierają swoje platformy komórkowe w oparciu nie tylko o pochodzenie tkankowe nowotworów, ale także o wzorce ekspresji genów sterujących leżące u podstaw określonych mechanizmów nowotworzenia.
Źródło
Linia komórkowa SCC642 została wyizolowana z wysięku otrzewnowego 43-letniego Japończyka ze złośliwym rakiem pęcherzyka żółciowego.
Referencje
1. Yamada N, Chung Y, Ohtani H, Ikeda T, Onoda N, Sawada T, Nishiguchi Y, Hasuma T, Sowa M. Ustanowienie i charakterystyka nowej linii komórkowej ludzkiego raka pęcherzyka żółciowego (OCUG-1) produkującej TA-4. Int J Oncol. 1997 Jun;10(6):1251-5.
Application
  • Każda fiolka zawiera > 1X106 żywych komórek.
  • Komórki są testowane pod kątem chorób zakaźnych za pomocą panelu Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Komórki zostały zweryfikowane jako pochodzące od ludzi i są ujemne pod względem skażenia międzygatunkowego pochodzącego od myszy, szczurów, chomika chińskiego, chomika syryjskiego złocistego i naczelnych (NHP), zgodnie z panelem Contamination Clear firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Komórki nie są skażone mykoplazmą.
Features and Benefits
Linia komórkowa ludzkiego raka pęcherzyka żółciowego OCUG-1 została wykorzystana do badania raka hapatobiliary w badaniach mutacji i ekspresji w całym genomie.
Preparation Note
Komórki OCUG-1 powinny być przechowywane w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcję.
Other Notes
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@milliporesigma.com.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)