Merck
SCCE009
Normalne ludzkie komórki nabłonkowe małych dróg oddechowych
Normal Human Small Airway Epithelial Cell line provides an ideal serum-free culture model for the accurate studies of toxicity, cystic fibrosis, asthma, pathogenesis, pharmacology or airway wound healing.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human epithelium (airway)
Morphology:
(epithelial)
Relevant disease(s):
asthma
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human epithelium (airway)
Quality Segment
packaging
vial of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Chemicon®, EpiGRO®, Millipore
morphology
(epithelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
asthma
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Linia normalnych ludzkich komórek nabłonka małych dróg oddechowych Millipore, hodowana w zalecanym przez nas podłożu, stanowi idealny model hodowli bez surowicy do dokładnych badań toksyczności, mukowiscydozy, astmy, patogenezy, farmakologii lub gojenia się ran w drogach oddechowych. Komórki te nie są narażone na działanie środków przeciwdrobnoustrojowych ani czerwieni fenolowej, gdy są hodowane w EpiGRO SAE Complete Media Kit. Normalne ludzkie komórki nabłonkowe małych dróg oddechowych są kriokonserwowane w 1. przejściu, aby zapewnić najwyższą żywotność i wydajność namnażania.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego. Ten produkt nie jest zatwierdzony do stosowania u ludzi lub zwierząt, ani do stosowania w diagnostyce in vitro lub procedurach klinicznych
Źródło produktu: Ludzki nabłonek małych dróg oddechowych
Application
Szczegółowe instrukcje dotyczące rozmrażania, powlekania, karmienia, pasażowania itp. znajdują się w karcie danych.
Research Category
Stem Cell Research
Biochem/physiol Actions
Drogi oddechowe
Epithelial Cells
Packaging
500 000 komórek
Preparation Note
Aby zachować integralność komórek, Millipore zaleca rozpakowanie produktów natychmiast po ich otrzymaniu i przechowywanie w temperaturze niższej niż -150°C lub w fazie ciekłego azotu.
Analysis Note
Cells are negative for HIV (1,2), HBV, HCV, bacteria, mycoplasma and
fungal contamination.
Further growth: Guaranteed to provide 15 or more doublings when grown in the appropriate EpiGRO Medium.
Other Notes
SCCE009
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EPIGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)