Merck
SCMP-BM
EPIGRO® Podłoże podstawowe ludzkiego nabłonka gruczołu krokowego
Combine with the supplements (SCMP001-S) for complete EpiGRO® Human Prostate Epithelia culture Media.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160703
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
EPIGRO® Podłoże podstawowe ludzkiego nabłonka gruczołu krokowego,
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
Application
To form a complete kit both components are required: Basal Medium (Catalog No. SCMP-BM) and Supplement Mix (Catalog No. SCMP001-S).
EpiGRO® Prostate Epithelia Complete Media Kit is optimized for the culture of human prostate epithelial cells. It supports the growth of these cells over a period of at least 15 population doublings. This medium does not contain any antimicrobials or phenol red; components that can cause cell stress and “masking effects” that may influence experimental results. It is formulated for use in an incubator with an atmosphere of 5% CO⒉
Preparation Note
Basal Medium should be stored at 2-8ºC in the dark. Do not freeze. Supplement Mix should be stored at -20ºC. Supplemented Medium is stable for up to 4 weeks at 2-8ºC. Do not freeze the supplemented medium. For use, aliquot and pre-warm the needed amount of medium, keeping the remaining medium refrigerated at 2-8ºC.
Analysis Note
Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Legal Information
EPIGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8 + 7783-00-8 + 67-48-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)