Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Barwniki synaptyczne BioTracker to seria fluorescencyjnych kationowych barwników styrylowych opracowanych w celu śledzenia aktywności synaptycznej w połączeniach nerwowo-mięśniowych lub synapsach. Barwniki te mają zazwyczaj lipofilowy ogon na jednym końcu i wysoce hydrofilowy na drugim końcu. W obecności komórek lub preparatów tkankowych, barwniki rozdzielają się między fazą wodną, gdzie barwniki praktycznie nie fluoryzują, a zewnętrznym płatkiem błon powierzchniowych komórek, gdzie barwniki wprowadzają lipofilowy koniec do błon i stają się intensywnie fluoryzujące. Podczas endocytozy po stymulacji nerwów barwniki zostają uwięzione wewnątrz pęcherzyków. Tak więc, po zmyciu barwników z powierzchni komórki, sygnał fluorescencyjny jest proporcjonalny do liczby nowo utworzonych pęcherzyków. Z drugiej strony, podczas egzocytozy barwniki są uwalniane z pęcherzyków wraz z neuroprzekaźnikami, powodując spadek sygnału fluorescencyjnego. W rezultacie zmiana intensywności fluorescencji odzwierciedla ilość endocytozy/egzocytozy lub aktywność synaptyczną.
Barwnik synaptyczny BioTracker 510 Green C18(FM3-25) ma najdłuższy ogon lipofilowy (C18). Ze względu na swój duży rozmiar jest stosowany jako kontrola przepuszczalności kanałów jonowych barwników zakończeń nerwowych.
Właściwości spektralne
Absorbancja (MeOH): 510 nm
Emisja (MeOH): 625 nm
Absorbancja (membrany): 480 nm
Emisja (membrany): 600 nm
Barwnik synaptyczny BioTracker 510 Green C18(FM3-25) ma najdłuższy ogon lipofilowy (C18). Ze względu na swój duży rozmiar jest stosowany jako kontrola przepuszczalności kanałów jonowych barwników zakończeń nerwowych.
Właściwości spektralne
Absorbancja (MeOH): 510 nm
Emisja (MeOH): 625 nm
Absorbancja (membrany): 480 nm
Emisja (membrany): 600 nm
Application
Barwnik synaptyczny do obrazowania żywych komórek, który wykrywa aktywność synaptyczną w połączeniach nerwowo-mięśniowych i synapsach.
Kategoria badawcza
Obrazowanie komórek
Obrazowanie komórek
Obrazowanie fluorescencyjne żywych komórek
Podkategoria badawcza
Barwnik do żywych komórek
Barwnik do żywych komórek
Physical form
Liofilizowany
Preparation Note
Barwnik synaptyczny BioTracker 510 Green C18(FM3-25) należy przechowywać w temperaturze 2-8°C, chroniąc przed światłem. Roztwory podstawowe można przygotować w stężeniu 10 mM i przechowywać w temperaturze 4°C lub -20°C przez sześć miesięcy lub dłużej.
Analysis Note
Spectral Properties
Absorbance (MeOH): 510 nm
Emission (MeOH): 625 nm
Absorbance (Membranes): 480 nm
Emission (Membranes): 600 nm
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?