Nazwa produktu
MEM Complete Medium, z NEAA, 1 mM pirogronianem sodu, 2 mM L-Glut i 10% FBS, contains non-essential amino acids, 1mM sodium pyruvate, 2mM L-glut, and 10% U.S. origin FBS
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Analysis Note
Osmolality= 281-311mOsm/kg
Endotoxin= ≤2EU/mL
Mycoplasma= Negative
Sterility Tested= Negative for Growth
Appearance= Orange/ Red Clear Liquid
Cell Line Tested= U-251 MG Human Glioblastoma
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MEM Complete Medium, z NEAA, 1 mM pirogronianem sodu, 2 mM L-Glut i 10% FBS
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?