Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
2D10, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2D10, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1-5 µg/mL))
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ALOX12(239)
General description
Anty-ALOX12, mysi przeciwciało monoklonalne, klon 2D10, rozpoznaje białko ALOX12. Jest zatwierdzony do testów ELISA i Western blotting.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko ALOX12.
Rozpoznaje białko ALOX12.
Immunogen
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 564-664 ludzkiej ALOX12, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Application
ELISA Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?