Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
2G1, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2G1, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Paraffin Sections (0.8 µg/mL))
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDK2(5164)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko PDK2 o masie ~40 kDa.
Rozpoznaje białko PDK2 o masie ~40 kDa w komórkach U-2 OS.
To mysie mAb anty-PDK2 (2G1) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, immunoblottingu i skrawkach parafinowych do wykrywania PDK2.
Immunogen
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 187-276 ludzkiego PDK2, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Skrawki parafinowe (0,8 g/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki 293T
Komórki 293T
Kontrola pozytywna
Komórki U-2 OS
Komórki U-2 OS
Other Notes
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?