Przejdź do zawartości
RIE156324314
Rieke Metals, Inc.
4'-piperidinomethyl-3-trifluoromethylbenzophenone
Synonim(y):
[4-(1-piperidinylmethyl)phenyl][3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.38
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C20H20F3NO/c21-20(22,23)18-6-4-5-17(13-18)19(25)16-9-7-15(8-10-16)14-24-11-2-1-3-12-24/h4-10,13H,1-3,11-12,14H2
Inchi Key
ZDDYZBNTBMCOCX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)