Merck
RIE156324326
Rieke Metals, Inc.
3,4-difluoro-4'-piperidinomethyl benzophenone
Synonim(y):
(3,4-difluorophenyl)[4-(1-piperidinylmethyl)phenyl]methanone
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.36
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C19H19F2NO/c20-17-9-8-16(12-18(17)21)19(23)15-6-4-14(5-7-15)13-22-10-2-1-3-11-22/h4-9,12H,1-3,10-11,13H2
Inchi Key
KMPUPAJNUYLMFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)