Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.4 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3750,00 zł 3300,00 zł |
5 x 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 17 610,00 zł 15 496,80 zł |
Informacje o tej pozycji
1770,00 zł
grade
Molecular Biology
form
liquid (aqueous solution)
usage
mL (suitable for 165 transfections)
packaging
pkg of 0.4 mL (06365779001), pkg of 1.0 mL (06365787001), pkg of 5 × 1.0 mL (06365809001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
transfection: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Application
X-tremeGENE™ 9 DNA Transfection Reagent is well suited for cellular analysis applications such as:
Features and Benefits
- Generate physiologically relevant results using a reagent with extremely low cytotoxicity for maximum post-transfection cell viability.
- Save time and eliminate multiple handling steps; simply dilute X-tremeGENE 9 DNA Transfection Reagent, incubate with plasmid DNA, and pipet the mixture directly onto your cells (with or without serum).
- Avoid time-consuming optimization procedures in commonly used cell lines.
Physical form
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Polymer reagent for transfecting common cell lines | description High-performance polymer reagent for transfecting many cell lines | description Universal polymer reagent for delivering DNA, siRNA, miRNA and CRISPR/RNP to many cell lines | description Polymer reagent for delivering siRNA to common cell lines |
| technique(s) transfection: suitable | technique(s) transfection: suitable | technique(s) transfection: suitable | technique(s) transfection: suitable |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology |
| form liquid (aqueous solution) | form liquid (aqueous solution) | form liquid (aqueous solution) | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| packaging pkg of 0.4 mL (06365779001), pkg of 5 × 1.0 mL (06365809001), pkg of 1.0 mL (06365787001) | packaging pkg of 0.4 mL (06366244001), pkg of 1.0 mL (06366236001), pkg of 5 × 1 mL (06366546001) | packaging pkg of 0.4 mL (08724105001), pkg of 1.0 mL (08724121001), pkg of 5 × 1.0 mL (08724156001) | packaging pkg of 1 mL (04476093001 [1 mg/ml]), pkg of 5 × 1 mL (04476115001 [5 x 1 mg/ml]) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
62.2 °F
flash_point_c
16.8 °C
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?