Przejdź do zawartości
03-4290
Bromothymol Blue
JIS special grade
Synonim(y):
3′,3″-Dibromothymolsulfonphthalein
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H28Br2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
624.38
EC Number:
200-971-2
UNSPSC Code:
12171502
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
373934
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
availability
available only in Japan
mp
200-202 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)c(Br)c4C
InChI
1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
InChI key
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromothymol Blue
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)