Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.15
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4350633
eCl@ss:
32035490
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −67±2°, c = 2.3% in chloroform
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
mp
49-51 °C
functional group
ester, hydroxyl
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1C[C@@H](O)C=C1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(8)10-7-3-2-6(9)4-7/h2-3,6-7,9H,4H2,1H3/t6-,7+/m0/s1
InChI key
IJDYOKVVRXZCFD-NKWVEPMBSA-N
Application
(1R,4S)-cis-4-Acetoxy-2-cyclopenten-1-ol can be used as a reactant in the total synthesis of Bartlett′s brefeldin intermediate, spinosyn A analogs, (+)-7-deaza-5′-noraristeromycin, (±) strychnine and the Wieland-Gumlich aldehyde.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?