Merck
02150
Bis(1-butylpentyl) adipate
Selectophore™, ≥98.0%
Synonim(y):
Adipic acid di-5-nonyl ester, BBPA, Di(5-nonyl) adipate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H46O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.62
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
278-791-9
Beilstein/REAXYS Number:
6572484
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
assay
≥98.0%, ≥98.0% (GC)
form
liquid
density
0.910 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CCCC)OC(=O)CCCCC(=O)OC(CCCC)CCCC
InChI
1S/C24H46O4/c1-5-9-15-21(16-10-6-2)27-23(25)19-13-14-20-24(26)28-22(17-11-7-3)18-12-8-4/h21-22H,5-20H2,1-4H3
InChI key
VXQKWLPFTKRXCQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Other Notes
Plasticizer employed in polymeric membrane electrodes
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)