Przejdź do zawartości
06554
4-Nitrophenyl formate
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
Formic acid 4-nitrophenyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.12
EC Number:
217-473-6
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1950897
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (HPLC)
mp
71-74 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OC=O)cc1
InChI
1S/C7H5NO4/c9-5-12-7-3-1-6(2-4-7)8(10)11/h1-5H
InChI key
IEXRKQFZXJSHOB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Selective formylation of terminal amino groups in lysine and ornithine; Formylation of α-amino groups in peptides
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)