Przejdź do zawartości
08677
Maize GMO Standard MON 863 x MON 810
Set for 0%, 0.1%, 1% und 9.9% MON 863 x MON 810
Synonim(y):
GMO Maize Powder Standard 0% MON 863 x MON 810
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioChemika
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)