Merck
09784
(1S,3R)-(+)-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic acid
≥96.0% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
crystalline
optical activity
[α]/D +16.0±1°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
color
beige
mp
110-114 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-5-4-7(6-8)9(13)14/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8+/m0/s1
InChI key
RNJQBGXOSAQQDG-JGVFFNPUSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)